Documenti fondamentali
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
220-224 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)