Key Documents
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(1R)-2-Azido-1-(benzyloxy)ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D +13°, neat
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.5090 (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)