Documenti fondamentali
573027
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-bis(4-methoxyphenyl)furan-3-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
190-194 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)