Documenti fondamentali
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CeO2
Peso molecolare:
172.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Stato
nanopowder
contiene
10 mol % calcium as dopant
Composizione
Ce0.9Ca0.1O2
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Area superficiale
100-120 m2/g
Dimensione particelle
<100 nm
Stringa SMILE
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)