Documenti
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CeO2
Peso molecolare:
172.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Forma fisica
nanopowder
contiene
15 mol % yttria as dopant
Composizione
Ce0.85Y0.15O2
Dimensione particelle
<100 nm
Stringa SMILE
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O