Documenti
572209
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
228-231 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
PZRVKJZVIPUVQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3