571970
Cyclooctyl isocyanate
97%
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-10-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
QYKPRMWZTPVYJC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)