Documenti fondamentali
571407
Sigma-Aldrich
(2-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CCSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
214-215 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1F
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
JMAKGEWLBSPSOU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)