Documenti fondamentali
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)