Key Documents
571113
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
214-218 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C7H5FO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid may serve as a starting material in the synthesis of the following potent inhibitors of β-arylsulfotransferase IV (β-AST-IV):
  • 6-(2-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)ethylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((2-ammonium trifluroacetate)ethylamino)purine
  • 6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 2-chloro-6-(12-(N-4-fluoro-3-hydroxybenzoylamino)dodecylamino)purine via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and 2-chloro-6-((12-ammonium trifluroacetate)dodecylamino)purine
  • 12-N-boc-1-N-(4-fluoro-3-hydroxybenzoyl)diaminododecane via reaction with O-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate(HBTU) and N-boc-1,12-diaminododecane
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)