Documenti fondamentali
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
Sinonimo/i:
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
NLO material
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)