Documenti fondamentali
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5360 (lit.)
P. ebollizione
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)