Documenti fondamentali
569208
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5130 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)13-10-14/h6-9H,2-5H2,1H3
PWOKMYGXLFAPHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)