Documenti fondamentali
569186
Sigma-Aldrich
6-Isocyanato-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5730 (lit.)
P. ebollizione
249-250 °C (lit.)
Densità
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-10-7-1-2-8-9(5-7)13-4-3-12-8/h1-2,5H,3-4H2
OGVYMEFCSKVNQH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)