Documenti
569178
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(c1)N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-8(10(12)13)7(4-6)9-5-11/h2-4H,1H3
XRYLXAIOORHIOB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves