Key Documents
569011
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-isocyanatonaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC10H6NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)