Documenti
567973
Sigma-Aldrich
5-(4-Chloro-2-nitrophenyl)furfural
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H6ClNO4/c12-7-1-3-9(10(5-7)13(15)16)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H
QUHBWTNARIJFIJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3