Key Documents
567833
Sigma-Aldrich
1-Isocyanato-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5640 (lit.)
P. eboll.
264-265 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)