Key Documents
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5190 (lit.)
P. eboll.
264-265 °C (lit.)
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)