Documenti
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3