Documenti
567086
Sigma-Aldrich
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
95%
Sinonimo/i:
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Formula condensata:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4750 (lit.)
P. eboll.
258-259 °C (lit.)
Densità bulk
1.154 g/mL
Stringa SMILE
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup