Key Documents
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
Sinonimo/i:
Vanadocene bromide
About This Item
Formula condensata:
(C5H5)2VBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)