Documenti fondamentali
566829
Sigma-Aldrich
1-Phenylbutanone-tosylhydrazone
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)