Documenti fondamentali
566403
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3F2C(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H2,10,11)
CGOIBYYWOVRGGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)