Documenti
56595
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylpyrazolium methylsulfate
produced by BASF, ≥95%
Sinonimo/i:
Basionics® ST 33, MMMPz MeOSO3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥95%
Impurezze
≤1% water
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
COS([O-])(=O)=O.Cc1cn(C)[n+](C)c1
Note legali
Basionics is a registered trademark of BASF SE