Documenti fondamentali
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
solid
Composizione
PSS, 15 wt. %
Temp. transizione
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
Solubilità
THF: soluble
toluene: soluble
Caratteristiche e vantaggi
PSS polymer
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)