Documenti fondamentali
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
91-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)