Documenti fondamentali
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
102-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)