Documenti fondamentali
562653
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-isocyanato-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NCO)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +70°, c = 1.4% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D >1.159 (lit.)
P. ebollizione
256-257 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N=C=O
InChI
1S/C11H11NO3/c1-15-11(14)10(12-8-13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3/t10-/m1/s1
JOTMMIYKEOOTNZ-SNVBAGLBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)