Documenti
560952
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)phenol acetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11FN2O · CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.31
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3