Documenti fondamentali
560766
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
75.0-77.2 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)