Documenti fondamentali
559466
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
97% (predominantly trans)
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H2CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97% (predominantly trans)
Stato
solid
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)