Documenti
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionic acid, mixture of diastereomers
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11F3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D >1.4180 (lit.)
P. eboll.
253-254 °C (lit.)
Densità
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves