Documenti
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Sinonimo/i:
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.4875 (lit.)
P. eboll.
237-238 °C (lit.)
Densità
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves