Documenti fondamentali
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Formula condensata:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
solid
Composizione
chromophore monomer, 20-25 mol %
Temp. transizione
Tg 47 °C (DSC)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
Applicazioni
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)