Documenti
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5150 (lit.)
P. eboll.
150-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup