Vai a
558354
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate
98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-702-0
MDL number:
Assay:
98%
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
mp
80-84 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(C)n[nH]1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-5(2)8-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate can be prepared by reacting ethyl acetylpyruvate and hydrazine.
Application
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate may be used to synthesize the following ligands:
  • potassium salt of new dihydrobis(3-carboxyethyl-5-methylpyrazolyl)borate (BpCOOEt,Me)
  • [(3-carboxy-5-methyl-1H-1-pyrazolyl) (3-methyl-5-carboxy-1H-1-pyrazolyl)methane, which readily forms Zn(II) and Cd(II) complexes
  • bis(3-carboxy-5-methyl-1H-1-pyrazolyl)methane, which readily forms Zn(II) and Cd(II) complexes
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)