Documenti
558206
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
PKARAEQMGHJHMY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3