Documenti fondamentali
557994
Sigma-Aldrich
2-Fluorothioanisole
97%
Sinonimo/i:
2-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5590 (lit.)
P. ebollizione
197-199 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
AYTSELVZWGHUEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jean Sun Lim et al.
Chemical science, 10(8), 2404-2412 (2019-03-19)
The surface crossing of bound and unbound electronic states in multidimensional space often gives rise to resonances in the continuum. This situation happens in the πσ*-mediated photodissociation reaction of 2-fluorothioanisole; optically-bright bound S1 (ππ*) vibrational states of 2-fluorothioanisole are strongly