557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
Sinonimo/i:
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6500 (lit.)
Densità
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.8 °C - closed cup