Documenti fondamentali
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.11
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
250-253 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)