Key Documents
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)vinyl-1-nitronaphthalene
98%
Sinonimo/i:
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
About This Item
Formula condensata:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
103.5-107.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3