Documenti fondamentali
556181
Sigma-Aldrich
Titanyl phthalocyanine
β-modification
Sinonimo/i:
α-Titanyl phthalocyanine, Oxytitanium phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16N8OTi
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
Stringa SMILE
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sensitizer for electrophotography.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)