Documenti
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-3-pyridyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3