Documenti fondamentali
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-ethyl-3-methylglutarimide
97%
Sinonimo/i:
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidine dicarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)