Documenti fondamentali
555819
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzoyl)benzofuran
97%
Sinonimo/i:
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)