Documenti fondamentali
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)