Key Documents
554286
Sigma-Aldrich
Mesitylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylphenylacetic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(CC(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-7-4-8(2)10(6-11(12)13)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
α2-Chloroisodurene and mesitylacetonitrile are formed as intermediates during the synthesis of mesitylacetic acid. Mesitylacetic acid can be synthesized from mesitylene.
Applicazioni
Mesitylacetic acid may be used to synthesize 2,4,6-trimethvlbenzyl mesitylacetate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Mesitylacetic Acid.
Li H, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 1, 009-009 (2010)
Reaction Paths in the Kolbe Synthesis.
Rand L and Mohar AF.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3885-3888 (1965)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)