Documenti
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
About This Item
Formula condensata:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
346 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3