Documenti fondamentali
552267
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5150 (lit.)
P. ebollizione
265-266 °C (lit.)
Densità
1.523 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-5(2-4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
ANZLDHZFNLCQAS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)